6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Chloro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR939226-1G
OR939226-5G
APOSOR939226-1GEA
72.5
EUR
APOSOR939226-1G
APOSOR939226-5G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formula:
C₉H₈ClNO MW: 181,619 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114866 Núm. CAS: 22246-02-2 |