tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 342 EUR
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Formula: C₁₀H₂₃IOSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863695
Núm. CAS: 92511-12-1