2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939293-1G OR939293-250MG OR939293-500MG
APOSOR939293-1GEA 335 EUR
APOSOR939293-1G APOSOR939293-250MG APOSOR939293-500MG
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 176…179 °C
Densidad: 0,9724 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061069
Núm. CAS: 1121-18-2
UN: 1993
ADR: 3,III