4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939296-1G OR939296-250MG OR939296-5G
APOSOR939296-1GEA 313 EUR
APOSOR939296-1G APOSOR939296-250MG APOSOR939296-5G
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
4-Chloro-pentanoyl chloride
Formula: C₅H₈Cl₂O
MW: 155.022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445304
Núm. CAS: 63480-12-6