N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939298-100G OR939298-25G
APOSOR939298-100GEA 478 EUR
APOSOR939298-100G APOSOR939298-25G
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
Formula: C₇H₁₉NSi
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054891
Núm. CAS: 5577-67-3