2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 662 EUR
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036379
Núm. CAS: 89891-83-8