3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939367-1G OR939367-5G
APOSOR939367-1GEA 0 EUR
APOSOR939367-1G APOSOR939367-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002953
Núm. CAS: 10210-17-0