Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939384-1G OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA 0 EUR
APOSOR939384-1G APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428327
Núm. CAS: 56290-86-9