(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939388-1G OR939388-250MG
APOSOR939388-1GEA 139 EUR
APOSOR939388-1G APOSOR939388-250MG
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol
Formula: C₆H₉NOS
MW: 143,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198452
Núm. CAS: 99839-16-4