6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939412-25G
APOSOR939412-25GEA 111 EUR
APOSOR939412-25G
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01022058
Núm. CAS: 6328-58-1