Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939418-10G OR939418-5G
APOSOR939418-10GEA 0 EUR
APOSOR939418-10G APOSOR939418-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700760
Núm. CAS: 197079-26-8