Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-formylcyclopropanecarboxylate
OR939431-1G OR939431-5G
APOSOR939431-1GEA 299 EUR
APOSOR939431-1G APOSOR939431-5G
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001285
Núm. CAS: 20417-61-2