3-Methoxypropanoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939440-250MG OR939440-500MG
APOSOR939440-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR939440-250MG APOSOR939440-500MG
3-Methoxypropanoyl chloride 95%
3-Methoxypropanoyl chloride
Formula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424697
Núm. CAS: 4244-59-1