2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methylpyridine-2(1H)-thione
OR939445-100MG OR939445-1G OR939445-250MG
APOSOR939445-100MGEA 78.3 EUR
APOSOR939445-100MG APOSOR939445-1G APOSOR939445-250MG
2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
2-Mercapto-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇NS
MW: 125.191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684159
Núm. CAS: 18368-58-6