2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939452-1G
APOSOR939452-1GEA 95.7 EUR
APOSOR939452-1G
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115065
Núm. CAS: 6480-66-6