3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 601 EUR
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formula: C₁₁H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156879
Núm. CAS: 6325-41-3