2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189121
Núm. CAS: 1060804-53-6