7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939492-1G OR939492-5G
APOSOR939492-1GEA 0 EUR
APOSOR939492-1G APOSOR939492-5G
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formula: C₆H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192371
Núm. CAS: 6705-49-3