4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939507-10G OR939507-1G OR939507-5G
APOSOR939507-10GEA 696 EUR
APOSOR939507-10G APOSOR939507-1G APOSOR939507-5G
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile
Formula: C₇H₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185811
Núm. CAS: 55306-66-6