(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939517-1G
APOSOR939517-1GEA 77 EUR
APOSOR939517-1G
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(S)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656589
Núm. CAS: 4042-35-7