5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939570-1G OR939570-250MG
APOSOR939570-1GEA 37.7 EUR
APOSOR939570-1G APOSOR939570-250MG
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
5-Nitrofurfuryl alcohol
Formula: C₅H₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272267
Núm. CAS: 2493-04-1