1-Acetyl-1-cyclopentene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939571-1G OR939571-5G
APOSOR939571-1GEA 285 EUR
APOSOR939571-1G APOSOR939571-5G
1-Acetyl-1-cyclopentene 95%
1-Acetyl-1-cyclopentene
Formula: C₇H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799464
Núm. CAS: 16112-10-0