O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
OR939572-25G
APOSOR939572-25GEA 406 EUR
APOSOR939572-25G
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
Formula: C₃H₆ClNO
MW: 107,539 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951937
Núm. CAS: 87851-77-2