Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 1080 EUR
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00205586
Núm. CAS: 94160-25-5