(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939606-1G OR939606-250MG
APOSOR939606-1GEA 180 EUR
APOSOR939606-1G APOSOR939606-250MG
(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate 95%
(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216722
Núm. CAS: 42558-50-9