Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939610-1G OR939610-250MG
APOSOR939610-1GEA 359 EUR
APOSOR939610-1G APOSOR939610-250MG
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde 95%
Cyclohexanone-4-carboxaldehyde
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972553
Núm. CAS: 96184-81-5