Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939629-5G
APOSOR939629-5GEA 59.6 EUR
APOSOR939629-5G
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate 95%
Dimethyl 2,2-dimethylmalonate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833516
Núm. CAS: 6065-54-9