5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939638-1G OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA 1250 EUR
APOSOR939638-1G APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formula: C₄H₄BrNO
MW: 161.985 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669517
Núm. CAS: 69735-35-9