5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 348 EUR
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804518
Núm. CAS: 41959-45-9