2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 198 EUR
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848763
Núm. CAS: 51786-11-9