2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939790-10G OR939790-25G OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA 272 EUR
APOSOR939790-10G APOSOR939790-25G APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412454
Núm. CAS: 14161-84-3