4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939797-1G OR939797-5G
APOSOR939797-1GEA 0 EUR
APOSOR939797-1G APOSOR939797-5G
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701372
Núm. CAS: 97229-11-3