2-Isopropylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939813-1G OR939813-250MG OR939813-5G
APOSOR939813-1GEA 29 EUR
APOSOR939813-1G APOSOR939813-250MG APOSOR939813-5G
2-Isopropylbenzaldehyde 95%
2-Isopropylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201222
Núm. CAS: 6502-22-3