4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939839-100MG OR939839-1G OR939839-250MG OR939839-5G
APOSOR939839-100MGEA 0 EUR
APOSOR939839-100MG APOSOR939839-1G APOSOR939839-250MG APOSOR939839-5G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Formula: C₃H₄BrN₃
MW: 161.988 g/mol
Pto. Ebullición: 161…162 °C
Pto. de fusión: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23378485
Núm. CAS: 16681-67-7