Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 190 EUR
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Formula: C₆H₁₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03384670
Núm. CAS: 5602-94-8