6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939933-1G OR939933-5G
APOSOR939933-1GEA 102 EUR
APOSOR939933-1G APOSOR939933-5G
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Formula: C₈H₁₀O₄
MW: 170.163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01617888
Núm. CAS: 58093-05-3