Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-250MGEA 364 EUR
APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₈Cl₂O₃
MW: 199,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129136
Núm. CAS: 6134-66-3