4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939949-1G OR939949-250MG
APOSOR939949-1GEA 0 EUR
APOSOR939949-1G APOSOR939949-250MG
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol
Formula: C₅H₁₁BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483824
Núm. CAS: 35979-69-2