2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 696 EUR
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024285
Núm. CAS: 73713-69-6