2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 174 EUR
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661398
Núm. CAS: 24195-10-6