2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940009-1G OR940009-250MG
APOSOR940009-1GEA 184 EUR
APOSOR940009-1G APOSOR940009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13179340
Núm. CAS: 31053-30-2