2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G
OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA
284
EUR
APOSOR940618-1G
APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formula:
C₅H₆ClNS MW: 147,626 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17249933 Núm. CAS: 56355-41-0 |