5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 139 EUR
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095210
Núm. CAS: 1125-40-2