1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940642-1G OR940642-5G
APOSOR940642-1GEA 105 EUR
APOSOR940642-1G APOSOR940642-5G
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
1-(Trimethylacetyl)imidazole
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152.194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784427
Núm. CAS: 4195-19-1