Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940716-1G OR940716-250MG
APOSOR940716-1GEA 841 EUR
APOSOR940716-1G APOSOR940716-250MG
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663001
Núm. CAS: 1664-35-3