N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940722-1G OR940722-250MG OR940722-500MG
APOSOR940722-1GEA 783 EUR
APOSOR940722-1G APOSOR940722-250MG APOSOR940722-500MG
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine 97%
N-Boc-2-(2-hydroxyethyl)morpholine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608014
Núm. CAS: 913642-78-1