3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940818-1G OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA 217 EUR
APOSOR940818-1G APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formula: C₆H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093340
Núm. CAS: 56663-75-3