3-Nitro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940839-1G
OR940839-250MG
APOSOR940839-1GEA
91.5
EUR
APOSOR940839-1G
APOSOR940839-250MG
3-Nitro-1H-indole 95%
3-Nitro-1H-indole
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,145 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13178651 Núm. CAS: 4770-03-0 |