(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzimidazole
OR940876-1G OR940876-5G
APOSOR940876-1GEA 58 EUR
APOSOR940876-1G APOSOR940876-5G
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01073114
Núm. CAS: 20033-99-2