Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR940891-1G OR940891-5G
APOSOR940891-1GEA 328 EUR
APOSOR940891-1G APOSOR940891-5G
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride 95%
Ethyl 2-chloroethanimidoate hydrochloride
Formula: C₄H₈ClNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697958
Núm. CAS: 36743-66-5